42155
2,3-Dinitrophenol
moistened with water, ≥98.0% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
calidad
moistened with water
contiene
~20% water as stabilizer
mp
141-145 °C
cadena SMILES
Oc1cccc(c1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3,9H
Clave InChI
MHKBMNACOMRIAW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Expl. 1.1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?