Merck
420204
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride solution
0.5 M in diethyl ether
Seleccione un Tamaño
100 ML
118,00 €
118,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
118,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C(CH3)2CH2MgCl
Número de CAS:
Peso molecular:
192.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
118,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.5 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
densidad
0.766 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
CC(C)(C[Mg]Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13.ClH.Mg/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;/h4-8H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
BXKYFONHSSFLKR-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-18.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-27.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1