Merck
419664
Sigma-Aldrich
Allyl 2,4,6-tribromophenyl ether
98%
Sinónimos:
1,3,5-Tribromo-2-(2-propen-1-yloxy)benzene, 2,4,6-Tribromophenyl allyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
Br3C6H2OCH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
370.86
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
74-76 °C (lit.)
cadena SMILES
Brc1cc(Br)c(OCC=C)c(Br)c1
InChI
1S/C9H7Br3O/c1-2-3-13-9-7(11)4-6(10)5-8(9)12/h2,4-5H,1,3H2
Clave InChI
RZLLIOPGUFOWOD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jinjing Ma et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 267, 115497-115497 (2020-09-06)
The study aimed to investigate temporal trends of "old" and "new" persistent halogenated organic pollutants (HOPs) in Taihu Lake, the third largest freshwater lake in China, and the associated health risks. Five fish species were consecutively collected from the lake