Merck
419230
Sigma-Aldrich
(Benzyloxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2O2CCH2P(C6H5)3Br
Número de CAS:
Peso molecular:
493.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
124 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ester
phenyl
phosphine
cadena SMILES
[Br-].O=C(C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)OCc4ccccc4
InChI
1S/C27H24O2P.BrH/c28-27(29-21-23-13-5-1-6-14-23)22-30(24-15-7-2-8-16-24,25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;/h1-20H,21-22H2;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
AVQABZVTPWROCF-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant for:
  • Atypical aza-Morita-Baylis-Hillman mechanism
  • Thermal decomposition
  • Double aza-Michael reaction
  • Cyclodextrin derivatives
  • Stereoselective preparation of α,β-unsaturated carbonyl compounds via stereoselective Wittig olefination with aldehydes under solventless conditions or ultrasonication
  • Synthesis of [difluoro(alkenylphenyl)methyl]phosphonic acids on non-crosslinked polystyrene as inhibitors of PTP-1B via Wittig reaction
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)