Merck
418773
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-3-methyl-2(1H)-quinazolinone
99%
Seleccione un Tamaño
50 G
59,10 €
59,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
59,10 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
162.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
59,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
mp
200-203 °C (lit.)
cadena SMILES
CN1Cc2ccccc2NC1=O
InChI
1S/C9H10N2O/c1-11-6-7-4-2-3-5-8(7)10-9(11)12/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,12)
Clave InChI
GINUUQLRYXHAPB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Timothy P C Rooney et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(24), 6126-6130 (2014-05-14)
The benzoxazinone and dihydroquinoxalinone fragments were employed as novel acetyl lysine mimics in the development of CREBBP bromodomain ligands. While the benzoxazinone series showed low affinity for the CREBBP bromodomain, expansion of the dihydroquinoxalinone series resulted in the first potent