Merck
417459
Sigma-Aldrich
N-Methyl-1-(methylthio)-2-nitroethenamine
98%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NCH=C(SCH3)NHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
148.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
112-118 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
thioether
cadena SMILES
CN\C(SC)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H8N2O2S/c1-5-4(9-2)3-6(7)8/h3,5H,1-2H3/b4-3+
Clave InChI
YQFHPXZGXNYYLD-ONEGZZNKSA-N
Aplicación
(E) N-methyl-1-(methylthio)-2-nitroethenamine) (NMSM) may be used for the following syntheses:
  • pyrano[2,3-c]pyrazol-6-amines[1]
  • 6-methoxy-N-methyl-3-nitro-4-nitromethyl-4H-chromen-2-amine[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Selvaraj Kanchithalaivan et al.
ACS combinatorial science, 15(12), 631-638 (2013-10-24)
An efficient one-pot four-component domino protocol for the combinatorial synthesis of novel 1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazol-6-amines has been achieved. This transformation presumably occurs via cyclization-Knoevenagel condensation-Michael addition-tautomerism-intramolecular O-cyclization-elimination sequence of reactions. The significant features of this reaction include expedient one-pot process, short reaction
6-Methoxy-N-methyl-3-nitro-4-nitromethyl-4H-chromen-2-amine.
Muthukumaran J, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(5), 1276-1277 (2011)