416940
(1S,2S)-(−)-1,2-Diaminocyclohexane D-tartrate
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D −12.5°, c = 4 in H2O
mp
280-284 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
N[C@H]1CCCC[C@@H]1N.O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2.C4H6O6/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6H,1-4,7-8H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t5-,6-;1-,2-/m00/s1
Clave InChI
GDOTUTAQOJUZOF-SCDVTJNCSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable