416681
Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) bis(trifluoromethanesulfonate)
98%
Sinónimos:
Bis(cyclopentadienyl)di(triflato)titanium, Di(cyclopentadienyl)titanium(IV) bis(trifluoromethanesulfonate), Titanocene bis(trifluoromethanesulfonate), Titanocene ditriflate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
idoneidad de la reacción
core: titanium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[Ti++].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5.2CHF3O3S.Ti/c2*1-2-4-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-5H;2*(H,5,6,7);/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
ARUXRBUQJOYABI-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- Transesterification
- Stereoselective carbonyl-ene cyclization reactions
- Sakurai reactions
- Mukaiyama cross-aldol reactions
Reactant for synthesis of heterobimetallic bridging dinitrogen complexes
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable