Merck
41609
Sigma-Aldrich
(R)-(4-Fluorophenyl)oxirane
technical, ≥90.0% (GC)
Sinónimos:
(R)-4-Fluorostyrene oxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7FO
Número de CAS:
Peso molecular:
138.14
Beilstein:
4350328
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Ensayo
≥90.0% (GC)
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C8H7FO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2/t8-/m0/s1
Clave InChI
ICVNPQMUUHPPOK-QMMMGPOBSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
72.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)