Merck
415871
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane ethoxylate (1 EO/OH) methyl ether diacrylate
About This Item
Fórmula lineal:
(H2C=CHCO2CH2CH2OCH2)2C(C2H5)CH2OCH2CH2OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
388.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
liquid
contiene
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
densidad
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(COCCOC)(COCCOC(=O)C=C)COCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C19H32O8/c1-5-17(20)26-12-10-24-15-19(7-3,14-23-9-8-22-4)16-25-11-13-27-18(21)6-2/h5-6H,1-2,7-16H2,3-4H3
Clave InChI
SBOXDRICSJHEBA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)