Merck
414468
Sigma-Aldrich
N-(4-Phenylbenzylidene)benzylamine
97%
Sinónimos:
N-(4-Biphenylylmethylene)benzylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H17N
Número de CAS:
Peso molecular:
271.36
Beilstein:
3303002
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
mp
58-62 °C (lit.)
cadena SMILES
C(\N=C\c1ccc(cc1)-c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17N/c1-3-7-17(8-4-1)15-21-16-18-11-13-20(14-12-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-14,16H,15H2/b21-16+
Clave InChI
MBJGFVKTDXQEPJ-LTGZKZEYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)