413291
Poly[(phenyl glycidyl ether)-co-dicyclopentadiene]
average Mn ~490
About This Item
mol peso
average Mn ~490
temperatura de transición
Tg 48-52 °C
densidad
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CC2C3CCC(C3)C2C1.C4OC4COc5ccccc5
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)