Merck
412627
Sigma-Aldrich
5-tert-Butyl-o-anisidine
97%
Sinónimos:
5-tert-Butyl-2-methoxyaniline
Seleccione un Tamaño
10 G
26,95 €
26,95 €
Precio de catálogo53,90 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
26,95 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CC6H3(OCH3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
179.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
26,95 €
Precio de catálogo53,90 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
bp
204-208 °C (lit.)
mp
29-30 °C (lit.)
densidad
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1N)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO/c1-11(2,3)8-5-6-10(13-4)9(12)7-8/h5-7H,12H2,1-4H3
Clave InChI
DLTLFDQLMFMTRQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5-tert-Butyl-o-anisidine may be used for the preparation of anisole containing polypyridylamine, a potential tetradentate ligand.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Heather R Lucas et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(9), 3230-3245 (2009-02-17)
With an anisole-containing polypyridylamine potential tetradentate ligand (O)L, a mu-1,2-peroxo-dicopper(II) complex [{(O)LCu(II)}(2)(O(2)(2-))](2+) forms from the reaction of the mononuclear compound [Cu(I)((O)L)(MeCN)]B(C(6)F(5))(4) ((O)LCu(I)) with O(2) in noncoordinating solvents at -80 degrees C. Thermal decay of this peroxo complex in the presence