Merck
412023
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
225.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.599 (lit.)
bp
124 °C/33 mmHg (lit.)
mp
24-25 °C (lit.)
densidad
1.761 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
cadena SMILES
Clc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Clave InChI
CFPZDVAZISWERM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene participates in the synthesis of N-arylated sultams.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of N-arylated sultams: palladium-and copper-catalyzed cross coupling of aryl halides with 1, 4-butane and 1, 3-propanesultams.
Steinhuebel D, et al.
Tetrahedron Letters, 45(16), 3305-3307 (2004)