Merck
411248
Sigma-Aldrich
5-(Dimethylaminomethyl)furfuryl alcohol hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
191.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
powder
mp
122-125 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].CN(C)Cc1ccc(CO)o1
InChI
1S/C8H13NO2.ClH/c1-9(2)5-7-3-4-8(6-10)11-7;/h3-4,10H,5-6H2,1-2H3;1H
Clave InChI
UDLQUVLALYCAMJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-(Dimethylaminomethyl)furfuryl alcohol hydrochloride is a furan derivative. It has been investigated as corrosion inhibitor of mild steel in 1M HCl by using potentiodynamic polarization measurements.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
High Dimensional QSAR Study of Mild Steel Corrosion Inhibition in acidic medium by Furan Derivatives.
Al-Fakih AM, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 10, 3568-3583 (2015)