Merck
410330
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfuryl alcohol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4590 (lit.)
bp
114 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC1OC(CO)(OC)C=C1
InChI
1S/C7H12O4/c1-9-6-3-4-7(5-8,10-2)11-6/h3-4,6,8H,5H2,1-2H3
Clave InChI
ZYTSUANFIPZBDM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfuryl alcohol is a heterocyclic building block.
Aplicación
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfuryl alcohol may be used to investigate the bleomycin-induced alkali-labile DNA lesion.[1]
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chemistry of the bleomycin-induced alkali-labile DNA lesion.
Aso M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(39), 9023-9033 (1999)