Merck
410187
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) methyl ether acrylate
average Mn ~260, tripropylene glycol acrylate ~30 %
Sinónimos:
Methoxy polypropylene glycol monoacrylate
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCO2(C3H6O)nCH3
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
mol peso
average Mn ~260
contiene
250 ppm MEHQ as inhibitor
composición
tripropylene glycol acrylate, ~30%
índice de refracción
n20/D 1.433 (lit.)
densidad
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COCCCOCCCOCCCOC(=O)C=C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)