410012
tert-Butyl vinyl ether
98%
Sinónimos:
2-Methyl-2-(vinyloxy)propane, tert -Butoxyethylene, t -Butyl vinyl ether
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.398 (lit.)
bp
75-76 °C (lit.)
densidad
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
Clave InChI
PGYJSURPYAAOMM-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup