Merck
409197
Sigma-Aldrich
Dimethyldivinylsilane
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(H2C=CH)2Si(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
112.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4187 (lit.)
bp
79-82 °C (lit.)
densidad
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C=C)C=C
InChI
1S/C6H12Si/c1-5-7(3,4)6-2/h5-6H,1-2H2,3-4H3
Clave InChI
QRHCILLLMDEFSD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-8.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-22.2 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)