409138
Poly(dimethylamine-co-epichlorohydrin-co-ethylenediamine) solution
average Mw ~75,000, 50 wt. % in H2O
Sinónimos:
Dimethylamine-ethylenediamine-epichlorohydrin copolymer
About This Item
Productos recomendados
mol peso
average Mw ~75,000
concentración
50 wt. % in H2O
índice de refracción
n20/D 1.439
pH
5.0-7.0 (25 °C)
densidad
1.14 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CNC.NCCN.ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO.C2H8N2.C2H7N/c4-1-3-2-5-3;3-1-2-4;1-3-2/h3H,1-2H2;1-4H2;3H,1-2H3
Clave InChI
RPKDEWATZPCEIX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)