Merck
408530
Sigma-Aldrich
Z-L-Isoleucine
98%
Sinónimos:
N-Carbobenzyloxy-L-isoleucine, Z-Ile-OH
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH(CH3)CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
265.30
Beilstein:
4189486
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +6.0°, c = 6 in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
52-54 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CCC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-3-10(2)12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,3,9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-,12-/m0/s1
Clave InChI
JSHXJPFZKBRLFU-JQWIXIFHSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1