Merck
407445
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenyl)-4-piperidinol
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
48,05 €
48,05 €
Precio de catálogo96,10 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
48,05 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
256.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
48,05 €
Precio de catálogo96,10 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
167-170 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadena SMILES
OC1(CCNCC1)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H14BrNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
Clave InChI
QNLXJYQUWCNYBH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-(4-Bromophenyl)-4-piperidinol is reported to show potential antioxidant activity. Analgesic effects of 4-(4-bromophenyl)-4-piperidinol in mice has been studied using a tail immersion assay.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zafar Saeed Saify et al.
Archives of pharmacal research, 35(11), 1953-1959 (2012-12-06)
Piperidine derivatives are known to exhibit analgesic activities and are likely to possess the ability to block the effects of prostaglandins through inhibition of downstream signaling pathways. The present study investigated the activity of five derivatives (PD2-6) of 4-(4'-bromophenyl)-4-piperidinol (PD1)