Merck
406988
Sigma-Aldrich
3,6-Dioxaoctanedioic acid
About This Item
Fórmula lineal:
(-CH2OCH2CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
178.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
cadena SMILES
OC(=O)COCCOCC(O)=O
Envase
Packaged in glass bottles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)