Merck
405442
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane tris(2-methyl-1-aziridinepropionate)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H41N3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
467.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
índice de refracción
n20/D 1.477 (lit.)
densidad
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(COC(=O)CCN1CC1C)(COC(=O)CCN2CC2C)COC(=O)CCN3CC3C
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup