Merck
405337
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate hydrate
Sinónimos:
Lanthanum(III) triflate
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3SO3)3La · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
586.11 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
composición
Degree of hydration, 8-9
idoneidad de la reacción
core: lanthanum
reagent type: catalyst
cadena SMILES
O.[La+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.La.H2O/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);;1H2/q;;;+3;/p-3
Clave InChI
CTIQOTSXSWQWHG-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Catalyst for synthesis of aziridine
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)