405264
Hexafluoro-2-butyne
99%
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
105 psi ( 20 °C)
Análisis
99%
bp
−25 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)C#CC(F)(F)F
InChI
1S/C4F6/c5-3(6,7)1-2-4(8,9)10
Clave InChI
WBCLXFIDEDJGCC-UHFFFAOYSA-N
Envase
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Otras notas
Información legal
Opcional
espiga
regulador
también adquirido normalmente con este producto
válvula de control
válvula de purga
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)