405248
(R)-(+)-α,4-Dimethylbenzylamine
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +37°, neat
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.521 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
densidad
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
C[C@@H](N)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6,8H,10H2,1-2H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
UZDDXUMOXKDXNE-MRVPVSSYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?