Merck
405086
Sigma-Aldrich
cis-(1S,2R)-(−)-2-(Benzylamino)cyclohexanemethanol
99%
Sinónimos:
(1S,2R)-(−)-cis-[2-(Benzylamino)cyclohexyl]methanol, (1S,2R)-cis-2-(Benzylamino)cyclohexanemethanol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2NHC6H10CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
219.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −24°, c = 1 in methanol
mp
67-69 °C (lit.)
cadena SMILES
OC[C@H]1CCCC[C@H]1NCc2ccccc2
InChI
1S/C14H21NO/c16-11-13-8-4-5-9-14(13)15-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13-16H,4-5,8-11H2/t13-,14-/m1/s1
Clave InChI
BRQFIORUNWWNBM-ZIAGYGMSSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)