Merck
40486
Sigma-Aldrich
Heptadecafluoro-1-octanesulfonyl chloride
technical, ≥90% (T)
Sinónimos:
Perfluoro-1-octanesulfonyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8ClF17O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
518.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Ensayo
≥90% (T)
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8ClF17O2S/c9-29(27,28)8(25,26)6(20,21)4(16,17)2(12,13)1(10,11)3(14,15)5(18,19)7(22,23)24
Clave InChI
FJHZKRYJOILIGD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Heptadecafluoro-1-octanesulfonyl chloride is a fluorinated building block.
Aplicación
Heptadecafluoro-1-octanesulfonyl chloride (1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctane-1-sulfonyl chloride) may be used to investigate the substrates having perfluoro leaving groups and their use in labelling chemistry.[1]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Use of perfluoro groups in nucleophilic 18F-fluorination.
Blom E, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 53(1), 24-30 (2010)
Harshita Krishnatreyya et al.
Expert opinion on drug delivery, 17(6), 863-880 (2020-04-11)
Defense personnel utilize capsaicin-based ocular sprays as non-lethal agents for law implementation during instances of mob violence. This study involves the capsaicin antagonist Capsazepine and the investigation of whether Capsazepine's antagonistic approach can be favorably utilized for defense utilization to