404756
N-Benzylphthalimide
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
mp
114-116 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1N(Cc2ccccc2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C15H11NO2/c17-14-12-8-4-5-9-13(12)15(18)16(14)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
Clave InChI
WITXFYCLPDFRNM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?