Merck
40347
Sigma-Aldrich
Etanol
absolute, sales not in Germany, ≥99.8% (vol.)
Sinónimos:
Alcohol etílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein:
1718733
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
15101802
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
78 °C (lit.)
El producto 40347 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
densidad de vapor
1.59 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
grado
absolute
Ensayo
≥99.8% (vol.)
Formulario
liquid
CofA
specification on request
temp. de autoignición
683 °F
lim. expl.
19 %, 60 °F
índice de refracción
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Nota al pie de página
1La distribución y el uso del alcohol etílico en Suiza requiere una autorización de la Swiss Federal Alcohol Administration
greener alternative product
Referencia del producto
Descripción
Precios
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Ioannis Lignos et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(32), 4009-4017 (2015-05-23)
The early-time kinetics (<1 s) of lead sulfide (PbS) quantum dot formation are probed using a novel droplet-based microfluidic platform, which allows for high-throughput and real-time optical analysis of the reactive process with millisecond time resolution. The reaction platform enables
Ross B Mounsey et al.
Experimental neurology, 273, 36-44 (2015-08-06)
Parkinson's disease (PD) is a common chronic neurodegenerative disorder, usually of idiopathic origin. Symptoms including tremor, bradykinesia, rigidity and postural instability are caused by the progressive loss of dopaminergic neurons in the nigrostriatal region of the brain. Symptomatic therapies are
Cem Kuscu et al.
Nature biotechnology, 32(7), 677-683 (2014-05-20)
RNA-guided genome editing with the CRISPR-Cas9 system has great potential for basic and clinical research, but the determinants of targeting specificity and the extent of off-target cleavage remain insufficiently understood. Using chromatin immunoprecipitation and high-throughput sequencing (ChIP-seq), we mapped genome-wide
Gian Marco Leggio et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(8), 2017-2028 (2014-03-04)
Mesolimbic dopamine (DA) controls drug- and alcohol-seeking behavior, but the role of specific DA receptor subtypes is unclear. We tested the hypothesis that D3R gene deletion or the D3R pharmacological blockade inhibits ethanol preference in mice. D3R-deficient mice (D3R(-/-)) and
N Di Girolamo et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(1), 157-169 (2014-06-27)
Stem cell (SC) division, deployment, and differentiation are processes that contribute to corneal epithelial renewal. Until now studying the destiny of these cells in a living mammal has not been possible. However, the advent of inducible multicolor genetic tagging and