40279
2-Propanol
semiconductor grade MOS PURANAL™ (Honeywell 17930)
Sinónimos:
Alcohol sec-propílico, Alcohol isopropílico, IPA, Isopropanol
About This Item
Productos recomendados
grado
semiconductor grade MOS PURANAL™ (Honeywell 17930)
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
formulario
liquid
CofA
specification on request
temp. de autoignición
750 °F
lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
color
colorless
índice de refracción
n20/D 1.377 (lit.)
n/D
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble (completely)
densidad
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12.0 °C - closed cup