Merck
402702
Sigma-Aldrich
2,2,2,3′-Tetrafluoroacetophenone
99%
Sinónimos:
α,α,α,3-Tetrafluoroacetophenone
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4COCF3
Número de CAS:
Peso molecular:
192.11
Beilstein:
1872788
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
79 °C/50 mmHg (lit.)
densidad
1.372 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cccc(c1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
Clave InChI
NQSPTMFCJGKOQJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,2,2,3′-Tetrafluoroacetophenone (m-fluorotrifluoroacetophenone, α,α,α,3-Tetrafluoroacetophenone) is a fluorine substituted aryl alkyl ketone. Electron transfer quenching of m-fluorotrifluoroacetophenone has been studied.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Electron transfer quenching of fluorine substituted aryl alkyl ketones. Fluorine-19 polarization via the triplet mechanism.
Manion Schilling ML, et al.
Journal of the American Chemical Society, 99(24), 7792-7799 (1977)