Merck
402516
Sigma-Aldrich
1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride
1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride
1 de 1 reseñadores recibieron un producto de muestra o participaron en una promoción
99%
Sinónimos:
1-Amidinopyrazole hydrochloride, Praxadine
Seleccione un Tamaño
10 G
115,00 €
50 G
342,00 €
115,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
115,00 €
50 G
342,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6N4 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
146.58
Beilstein:
5448758
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
115,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
167-170 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
Cl[H].NC(=N)n1cccn1
InChI
1S/C4H6N4.ClH/c5-4(6)8-3-1-2-7-8;/h1-3H,(H3,5,6);1H
Clave InChI
RBZRMBCLZMEYEH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, a pyrazole derivative, is a heterocyclic compound. It is widely used in drug syntheses studies. Pyrazole ring forms the main core of various nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and antihypertensive drugs.
Aplicación
1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride may be used in the following studies:
  • Preparation of guanidylated hollow fiber membranes.[1]
  • Guanylation of amines and in peptide synthesis.[2]
  • Synthesis of bis-guanidinium-cholesterol derivatives.[3]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
J P Vigneron et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 93(18), 9682-9686 (1996-09-03)
Two cationic lipids, bis-guanidinium-spermidine-cholesterol (BGSC) and bis-guanidinium-trencholesterol (BGTC)-cholesterol derivatives bearing two guanidinium groups-have been synthesized and tested as artificial vectors for gene transfer. They combine the membrane compatible features of the cholesterol subunit and the favorable structural and high pKa
Hironori Izawa et al.
Biomolecules, 9(7) (2019-07-10)
In order to synthesize a promising material for developing a novel peptide/protein delivery system, guanidinylation of chitooligosaccharides with 1-amidinopyrazole hydrochloride was investigated herein. The production of guanidinylated chitooligosaccharides was demonstrated by infrared spectroscopy (IR), nuclear magnetic resonance (NMR), and elemental
Xiao Zhang et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(14), 16088-16096 (2020-03-17)
Supramolecular hydrogels have great potential as biomaterials for tissue engineering applications or vehicles for delivering therapeutic agents. Herein, a self-healing and pro-osteogenic hydrogel system is developed based on the self-assembly of laponite nanosheets and guanidinylated chitosan, where laponite works as
1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride an attractive reagent for guanylation of amines and its application to peptide synthesis.
Bernatowicz MS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57(8), 2497-2502 (1992)
Anna Yu Spivak et al.
Steroids, 154, 108530-108530 (2019-11-05)
A series of 34 new amine- and guanidine-functionalized derivatives of betulinic, ursolic, and oleanolic acids were synthesized and tested for their antimicrobial activity against the growth of four bacterial strains (Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, and Staphylococcus aureus (MRSA))
Preguntas
Revisiones
1 de 1 reseñadores recibieron un producto de muestra o participaron en una promoción
Filtros activos
  1. 1 valoración sin reseña