402486
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.472 (lit.)
bp
55-56 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O2/c9-7(13)5-1-3-6(4-2-5)14-8(10,11)12/h1-4H
Clave InChI
ZXKKOFJYPRJFIE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?