400912
Lithium tungstate
98%
Sinónimos:
Dilithium tetraoxotungstate, Lithium tungsten oxide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: tungsten
reagent type: catalyst
densidad
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Li+].[Li+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.4O.W/q2*+1;;;2*-1;
Clave InChI
SCKKBXOJPMZVPF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Used for preparation of ceramics with ultra-low sintering temperatures
- Catalyst for oxidative coupling reactions
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable