400661
Sodium zirconate
−200 mesh
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
tamaño de partícula
−200 mesh
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-][Zr]([O-])=O
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?