Merck
400440
Sigma-Aldrich
Phosphonitrilic fluoride trimer
99%
Sinónimos:
1,3,5-Triaza-2,4,6-triphosphorin-2,2,4,4,6,6-hexafluoride, Hexafluorocyclotriphosphazene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
F6N3P3
Número de CAS:
Peso molecular:
248.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99%
bp
50.9 °C (lit.)
mp
25-30 °C (lit.)
cadena SMILES
Fp1(F)np(F)(F)np(F)(F)n1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)