399841
Iron(II) fluoride
98%
Sinónimos:
Ferrous fluoride, Iron difluoride
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
powder
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
F[Fe]F
InChI
1S/2FH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
FZGIHSNZYGFUGM-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Los clientes también vieron
Artículos
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.