399078
tert-Butyl 4-vinylphenyl carbonate
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
contiene
25 ppm phenothiazine as inhibitor
bp
187 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable