Merck
398373
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) phosphate solution
~5% in H2O
About This Item
Fórmula lineal:
RhPO4
Número de CAS:
Peso molecular:
197.88
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
concentración
~5% in H2O
densidad
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Rh+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.Rh/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);/q;+3/p-3
Clave InChI
CDPPVBDJYWOMMV-UHFFFAOYSA-K
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)