Merck
397326
Sigma-Aldrich
Tetrakis(diethylamido)tin(IV)
Sinónimos:
Tetrakis(diethylamino)tin(IV)
Seleccione un Tamaño
5 G
231,00 €
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
231,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
[(C2H5)2N]4Sn
Número de CAS:
Peso molecular:
407.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: tin
índice de refracción
n20/D 1.49 (lit.)
bp
110 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN(CC)[Sn](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Sn/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
Clave InChI
IFVSPCQTOMZHOP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Tetrakis(diethylamido)tin(IV) is a volatile compound with four exchangeable ligands. It is widely used as a precursor to produce metal oxide thin films by the chemical vapor deposition method.
Aplicación
Tetrakis(diethylamido)tin(IV) can be used:
  • As a precursor to synthesize mesoporous tin silicate xerogels via non-hydrolytic templated sol–gel synthesis. These xerogels are potential catalysts for aminolysis and for the Meerwein–Ponndorf–Verley reduction.[1]
  • To produce stable metal oxide thin films on the surface of carbon electrode materials.[2]
  • To fabricate an ultrathin layer of SnO2 on carbon nanotubes, which can be used as anodes for lithium-ion batteries. This ultrathin layer helps to enhance the cycling stability and rate capability of anodes.[3]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Growth of ultrathin SnO2 on carbon nanotubes by atomic layer deposition and their application in lithium-ion battery anodes
Shengyun Zhu, et al.
Applied Surface Science, 484, 600-609 (2019)
Mesoporous SnO2-SiO2 and Sn-silica-carbon nanocomposites by novel non-hydrolytic templated sol-gel synthesis
David Skoda, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6, 68739-68747 (2016)
Electrochemical properties of metal-oxide-coated carbon electrodes prepared by atomic layer deposition
James A Loussaert, et al.
Langmuir, 30, 13707-13715 (2014)