Merck
397253
Sigma-Aldrich
Tetrafluororesorcinol hydrate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6F4-1,3-(OH)2·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
182.07 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
bp
217-218 °C (lit.)
mp
86-88 °C (lit.)
cadena SMILES
O.Oc1c(F)c(O)c(F)c(F)c1F
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)