396265
Bis(2-carboxyethylgermanium(IV) sesquioxide)
99%
Sinónimos:
GE 132
Seleccione un Tamaño
77,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
77,80 €
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)CC[Ge](=O)O[Ge](=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H10Ge2O7/c9-5(10)1-3-7(13)15-8(14)4-2-6(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
XEABSBMNTNXEJM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?