396257
Calcium tetrafluoroborate hydrate
technical grade, 70%
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Análisis
70%
formulario
powder
cadena SMILES
O.[Ca++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.Ca.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
Clave InChI
JOBMOPDWSRCZNE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges