Merck
394556
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenethyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
191.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.566 (lit.)
bp
119 °C/0.8 mmHg (lit.)
densidad
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadena SMILES
OCCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2O/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5,11H,3-4H2
Clave InChI
JIJGKPVJAALUQQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,4-Dichlorophenethyl alcohol is a phenethyl alcohol derivative. Its selective electrocatalytic dehalogenation over Pd-loaded felt cathode has been investigated.[1]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dechlorination of chloroaromatics by electrocatalytic reduction over palladium-loaded carbon felt at room temperature.
Tsyganok AI, et al
Chemosphere, 39(11), 1819-1831 (1999)