Merck
39447
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
≥97.0%
Sinónimos:
1-Methyl-3-benzylimidazolium hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13F6N2P
Número de CAS:
Peso molecular:
318.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 39447, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
≥97.0%
impurezas
≤0.1% water
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C[n+]1ccn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C11H13N2.F6P/c1-12-7-8-13(10-12)9-11-5-3-2-4-6-11;1-7(2,3,4,5)6/h2-8,10H,9H2,1H3;/q+1;-1
Clave InChI
VVCQOUQQPZPIKL-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.