Merck
393975
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 thiocyanate
99 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
ND4SCN
Número de CAS:
Peso molecular:
80.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
152-154 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[S-]C#N.[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3/i/hD4
Clave InChI
SOIFLUNRINLCBN-JBISRTOLSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)