Merck
393053
Sigma-Aldrich
(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide
97%
Sinónimos:
Bromo[(4-nitrophenyl)methyl]triphenylphosphorane, NSC 104840, NSC 617038
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4CH2P(C6H5)3Br
Número de CAS:
Peso molecular:
480.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
275 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Br-].[O-][N+](=O)c1ccc(C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C25H21NO2P.BrH/c27-26(28)22-18-16-21(17-19-22)20-29(23-10-4-1-5-11-23,24-12-6-2-7-13-24)25-14-8-3-9-15-25;/h1-19H,20H2;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
IPJPTPFIJLFWLP-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant for the synthesis of:
  • PPAR agonists derived from LXR antagonists
  • Stilbene derivatives for use in detection of nerve agents and for attaching to polymers to elicit fluorescent behavior
  • Distyrylfurans
  • Pyrethoids with insecticidal activity
  • Pyridinylidene amines with antimalarial activity
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)