392944
Allyl chloroacetate
98%
Sinónimos:
Chloroacetic acid allyl ester
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.446 (lit.)
bp
164 °C/265 mmHg (lit.)
densidad
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-2-3-8-5(7)4-6/h2H,1,3-4H2
Clave InChI
VMBJJCDVORDOCF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?